Läs mer
3-merkapto-2-butanon, 98 %, stabb. med 0,1 % kalciumkarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11410687
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11410687 5 g 5g
11420687 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11410687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22494.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 40789-98-8 | C4H8OS | 104.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40789-98-8
Molekylformel C4H8OS
Molekylvikt (g/mol) 104.17
MDL-nummer MFCD00085206
InChI-nyckel XLMPYCGSRHSSSX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-mercapto-2-butanone, 2-butanone, 3-mercapto, 2-mercapto-3-butanone, 3-mercaptobutan-2-one, fema no. 3298, mercapto-3 butanone-2 french, mercapto-3 butanone-2, acmc-209jgq, 4-01-00-03993 beilstein handbook reference
PubChem CID 38679
IUPAC-namn 3-sulfanylbutan-2-on
LEDER CC(S)C(C)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Mercapto-2-butanone
Namnnotering stabilized with 0.1% Calcium carbonate
Kokpunkt 50°C (18 mmHg)
Flampunkt 47°C (117°F)
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1224
Formel vikt 104.17
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Mercapto-2-butanone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Mercapto-2-butanone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.