Läs mer
3-merkapto-2-butanon, 98 %, stabb. med 0,1 % kalciumkarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420687
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet unitSize
11420687 25 g 25g
11410687 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11420687 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22494.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 40789-98-8 | C4H8OS | 104.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 40789-98-8
Molekylformel C4H8OS
Molekylvikt (g/mol) 104.17
MDL-nummer MFCD00085206
InChI-nyckel XLMPYCGSRHSSSX-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-mercapto-2-butanone, 2-butanone, 3-mercapto, 2-mercapto-3-butanone, 3-mercaptobutan-2-one, fema no. 3298, mercapto-3 butanone-2 french, mercapto-3 butanone-2, acmc-209jgq, 4-01-00-03993 beilstein handbook reference
PubChem CID 38679
IUPAC-namn 3-sulfanylbutan-2-on
LEDER CC(S)C(C)=O
Especificaciones
Kemiskt namn eller material 3-Mercapto-2-butanone
Namnnotering stabilized with 0.1% Calcium carbonate
Densitet 1.015
Kokpunkt 50°C (18 mmHg)
Flampunkt 47°C (117°F)
Brytningsindex 1.475
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1224
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 104.17
Procent renhet 98%
Mostrar más Mostrar menos
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.