Läs mer
3-Mercapto-2-methylpropanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2RS)-2-Methyl-3-sulfanyl-propanoic Acid |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2S/c1-3(2-7)4(5)6/h3,7H,2H2,1H3,(H,5,6) |
| Formel vikt | 120.0245 |
| Procent renhet | >95% |