Läs mer
3-merkapto-2-pentanon, 97 %, stick. med 0,1 % kalciumkarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11440457
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440457 1 g 1g
11454807 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11440457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21797.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 67633-97-0 | C5H10OS | 118.194 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67633-97-0
Molekylformel C5H10OS
Molekylvikt (g/mol) 118.194
MDL-nummer MFCD02093290
InChI-nyckel SZECUQRKLXRGSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-mercapto-2-pentanone, 2-pentanone, 3-mercapto, 3-mercaptopentan-2-one, fema no. 3300, 3-mercapto-2-penanone, 2-pentanone,3-mercapto, acmc-1b6ys, 2-pentanone, 3-mercapto-7ci,9ci
PubChem CID 62237
IUPAC-namn 3-sulfanylpentan-2-on
LEDER CCC(C(=O)C)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Mercapto-2-pentanone
Namnnotering stabilized with 0.1% Calcium carbonate
Densitet 0.988
Brytningsindex 1.466
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3336
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 118.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.