Läs mer
3-Mercapto-2-pentanon, TRC
Produktkod. 30479511
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30479511 500 mg
1 options
Produktkod. 30479511 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM257098500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Mercapto-2-pentanone
CAS 67633-97-0
Molekylformel C5H10OS
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C5H10OS/c1-3-5(7)4(2)6/h5,7H,3H2,1-2H3
LEDER CCC(C(=O)C)S
IUPAC-namn 3-sulfanylpentan-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 118.2
Formel vikt 118.0452