Läs mer
3-Mercapto-2-pentanon, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Mercapto-2-pentanone |
| CAS | 67633-97-0 |
| Molekylformel | C5H10OS |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10OS/c1-3-5(7)4(2)6/h5,7H,3H2,1-2H3 |
| LEDER | CCC(C(=O)C)S |
| IUPAC-namn | 3-sulfanylpentan-2-ett |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.2 |
| Formel vikt | 118.0452 |