Läs mer
3-Mercapto-3-metyl-1-butanol, TRC
Produktkod. 30467966
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30467966 250 mg
30474547 50 mg
30467040 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30467966 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM257583250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34300-94-2
Molekylformel C5H12OS
Molekylvikt (g/mol) 120.21
Synonym 1-Butanol, 3-mercapto-3-methyl- (8CI, 9CI, ACI), 3-Mercapto-3-methyl-1-butanol (ACI), 3-Mercapto-3-methylbutanol, 3-Methyl-3-sulfanylbutan-1-ol, 3-Sulfanyl-3-methylbutan-1-ol
IUPAC-namn 3-metyl-3-sulfanylbutan-1-ol
LEDER CC(C)(S)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Mercapto-3-methyl-1-butanol
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C5H12OS/c1-5(2,7)3-4-6/h6-7H,3-4H2,1-2H3
Formel vikt 120.0609