Läs mer
3-Mercapto-3-metyl-1-hexanol, TRC
Produktkod. 30476983
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30476983 100 mg
30476711 50 mg
30464341 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30476983 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM257595100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 307964-23-4
Molekylformel C7H16OS
Molekylvikt (g/mol) 148.27
Synonym 3-Mercapto-3-methyl-1-hexanol, 3-Mercapto-3-methylhexan-1-ol, 3-Methyl-3-mercapto-1-hexanol, 3-Methyl-3-sulfanyl-1-hexanol
IUPAC-namn 3-metyl-3-sulfanylhexan-1-ol
LEDER CCCC(C)(S)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Mercapto-3-methyl-1-hexanol
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C7H16OS/c1-3-4-7(2,9)5-6-8/h8-9H,3-6H2,1-2H3
Formel vikt 148.0922