Läs mer
3-Mercapto-3-methylbutanoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Mercapto-3-methylbutanoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 2385411-18-5 |
| Molekylformel | C7 H14 O2 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ethyl 3-Mercapto-3-methylbutanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14O2S/c1-4-9-6(8)5-7(2,3)10/h10H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CC(C)(C)S |
| IUPAC-namn | ethyl 3-methyl-3-sulfanylbutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.25 |
| Formel vikt | 162.071 |