missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Mercapto-3-methylbutyl Formate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Mercapto-3-methylbutyl Formate |
| CAS | 50746-10-6 |
| Molekylformel | C6 H12 O2 S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Mercapto-3-methyl-1-butanol 1-Formate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2S/c1-6(2,9)3-4-8-5-7/h5,9H,3-4H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(C)(S)CCOC=O |
| IUPAC-namn | (3-methyl-3-sulfanylbutyl) formate |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.22 |
| Formel vikt | 148.0558 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?