Läs mer
3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Mercapto-4-methyl-4H-1,2,4-triazole |
| CAS | 24854-43-1 |
| Molekylformel | C3H5N3S |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5N3S/c1-6-2-4-5-3(6)7/h2H,1H3,(H,5,7) |
| LEDER | Cn1cnnc1S |
| IUPAC-namn | 4-methyl-1,2,4-triazole-3-thiol |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.15 |
| Formel vikt | 115.0204 |