Läs mer
3-Mercaptohexanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Mercapto-1-hexanol |
| CAS | 51755-83-0 |
| Molekylformel | C6 H14 O S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Mercapto-1-hexanol, 3-Mercaptohexanol, 3-Sulfanylhexan-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14OS/c1-2-3-6(8)4-5-7/h6-8H,2-5H2,1H3 |
| LEDER | CCCC(S)CCO |
| IUPAC-namn | 3-sulfanylhexan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 134.24 |
| Formel vikt | 134.077 |