Läs mer
3-Mercaptoindole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Mercaptoindole |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NS/c10-8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,9-10H |
| Formel vikt | 149.0299 |