Learn More
3-Mercaptolactic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Mercaptolactic Acid |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O3S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,4,7H,1H2,(H,5,6) |
| Formel vikt | 122.0038 |