Läs mer
3-merkaptofenol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10506674 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10506674 5 g Glasflaska 5g
10506484 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10506674 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 398510050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Add to basket
CAS: 40248-84-8 | Molekylformel: C6H6OS | Molekylvikt: 126,17 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 40248-84-8
Molekylformel C6H6OS
Molekylvikt (g/mol) 126.17
MDL-nummer MFCD01317829
InChI-nyckel DOFIAZGYBIBEGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxythiophenol, 3-mercaptophenol, 3-hydroxybenzenethiol, phenol, 3-mercapto, m-hydroxy thiophenol, 3-hydroxy thiophenol, thioresorcin, 3-hydroxythiophenol 3-mercaptophenol, 3-sulphanylphenol, 3-mercapto phenol
PubChem CID 2736613
IUPAC-namn 3-sulfanylfenol
LEDER OC1=CC(S)=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-Mercaptophenol
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.6300g/mL, 1.63
Kokpunkt 135 °C (35,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 95% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel SHC6H4OH
Kvantitet 5 g
Formel vikt 126.18
Procent renhet 96%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Mercaptophenol
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.