Läs mer
3-Mercaptofenol, TRC
Produktkod. 30479076
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30479076 5 g
1 options
Produktkod. 30479076 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2544155G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Mercaptophenol
CAS 40248-84-8
Molekylformel C6H6OS
Kvantitet 5 g
Synonym 3-Hydroxybenzenethiol, 3-Hydroxyphenylmercaptan, 3-Hydroxythiophenol, Monothioresorcinol, m-Hydroxybenzenethiol, m-Mercaptophenol
InChI formel InChI=1S/C6H6OS/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,7-8H
LEDER Oc1cccc(S)c1
IUPAC-namn 3-sulfanylfenol
Molekylvikt (g/mol) 126.18
Formel vikt 126.0139