Läs mer
3-Mercaptophenylacetic Acid, 90%, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-Mercaptophenylacetic Acid |
| CAS | 63271-86-3 |
| Molekylformel | C8H8O2S |
| Kvantitet | 2 g |
| Synonym | 3-Mercapto-benzeneacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O2S/c9-8(10)5-6-2-1-3-7(11)4-6/h1-4,11H,5H2,(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)Cc1cccc(S)c1 |
| IUPAC-namn | 2-(3-sulfanylphenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 168.2 |
| Formel vikt | 168.0245 |