Läs mer
3-Mercaptopicolinic Acid Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Mercaptopicolinic Acid, Hydrochloride |
| CAS | 320386-54-7 |
| Molekylformel | C6 H5 N O2 S . Cl H |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 3-Mercapto-2-pyridinecarboxylic acid hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO2S.ClH/c8-6(9)5-4(10)2-1-3-7-5;/h1-3,10H,(H,8,9);1H |
| LEDER | Cl.OC(=O)c1ncccc1S |
| IUPAC-namn | 3-sulfanylpyridine-2-carboxylic acid;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 191.64 |
| Formel vikt | 190.9808 |