missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-Mercaptopropionic-2,2,3,3-d4 Acid, CDN

Produktkod. 30321202
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30321202 0.05 g
30311787 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30321202 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND79090.05G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-Thiopropanoic Acid-D4
CAS 1141488-67-6
Molekylformel C3 D4 H2 O2 S
Kvantitet 0.05 g
Synonym Propanoic-2,2,3,3-d4 acid, 3-mercapto- (ACI), 3-Mercaptopropanoic-2,2,3,3-d4 acid (ACI), 3-Mercaptopropanoic acid-2,2,3,3-d4, 3-Mercaptopropanoic acid-d4, 3-Thiopropanoic acid-2,2,3,3-d4, 3-Thiopropanoic acid-D4, 3-Mercaptopropionic-2,2,3,3-d4 acid
InChI formel InChI=1 S/C3H6O2S/c4-3(5)1-2-6/h6H,1-2H2,(H,4,5)/i1D2,2D2
LEDER [2 H]C([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O
IUPAC-namn 2,2,3,3-tetradeuterio-3-sulfanylpropanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 110.1682
Formel vikt 110.034 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.