Läs mer
3-Mercaptopropionsyra, 99 %
Beskrivning
3-merkaptopropionsyra används i stor utsträckning i livsmedels- och dryckesindustrin som ett smakämne. Det används vid tillverkning av PVC-stabilisatorer, som används som kedjeöverföringsmedel i polymerisationer. Den kan användas som primär eller sekundär färgstabilisator i kombination med fenolisk antioxidant för polymerer. Det fungerar som en sulfidjonekvivalent och används vid framställningen av diarylsulfid från aryljodid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
3-merkaptopropionsyra används ofta i livsmedels- och dryckesindustrin som smakämne. Det används vid tillverkning av PVC-stabilisatorer, som används som kedjeöverföringsmedel i polymerisationer. Den kan användas som primär eller sekundär färgstabilisator i kombination med fenolisk antioxidant för polymerer. Det fungerar som en sulfidjonekvivalent och används vid framställningen av diarylsulfid från aryljodid.
Löslighet Blandbar med vatten
, alkohol, bensen och eter.
Anteckningar
Air Sensitive. Hygroskopisk. Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Mercaptopropionic acid |
| Smältpunkt | 17°C to 19°C |
| Densitet | 1.22 |
| Kokpunkt | 110°C to 111°C (15 mmHg) |
| Flampunkt | 93°C (199°F) |
| Linjär formel | HSCH2CH2CO2H |
| Brytningsindex | 1.492 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN2922 |
| Beilstein | 773807 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 3-Mercaptopropionic acid
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: 3-Mercaptopropionicacid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.