Läs mer
3-merkaptopropionsyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11450803
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450803 500 g 500g
11440803 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450803 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13261.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 107-96-0 | C3H6O2S | 106.139 g/mol
3-merkaptopropionsyra används i stor utsträckning i livsmedels- och dryckesindustrin som ett smakämne. Det används vid tillverkning av PVC-stabilisatorer, som används som kedjeöverföringsmedel i polymerisationer. Den kan användas som primär eller sekundär färgstabilisator i kombination med fenolisk antioxidant för polymerer. Det fungerar som en sulfidjonekvivalent och används vid framställningen av diarylsulfid från aryljodid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
3-merkaptopropionsyra används ofta i livsmedels- och dryckesindustrin som smakämne. Det används vid tillverkning av PVC-stabilisatorer, som används som kedjeöverföringsmedel i polymerisationer. Den kan användas som primär eller sekundär färgstabilisator i kombination med fenolisk antioxidant för polymerer. Det fungerar som en sulfidjonekvivalent och används vid framställningen av diarylsulfid från aryljodid.
Löslighet Blandbar med vatten
, alkohol, bensen och eter.
Anteckningar
Air Sensitive. Hygroskopisk. Inkompatibel med baser, oxidationsmedel och reduktionsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-96-0
Molekylformel C3H6O2S
Molekylvikt (g/mol) 106.139
MDL-nummer MFCD00004897
InChI-nyckel DKIDEFUBRARXTE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-mercaptopropionic acid, 3-mercaptopropanoic acid, 3-thiopropionic acid, 3-thiopropanoic acid, propanoic acid, 3-mercapto, beta-mercaptopropionic acid, 3mpa, mercaptopropionic acid, beta-thiopropionic acid, 2-mercaptoethanecarboxylic acid
PubChem CID 6514
ChEBI CHEBI:44111
IUPAC-namn 3-sulfanylpropansyra
LEDER C(CS)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Mercaptopropionic acid
Smältpunkt 17°C to 19°C
Densitet 1.22
Kokpunkt 110°C to 111°C (15 mmHg)
Flampunkt 93°C (199°F)
Linjär formel HSCH2CH2CO2H
Brytningsindex 1.492
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN2922
Beilstein 773807
Löslighetsinformation Miscible with water,alcohol,benzene and ether.
Formel vikt 106.14
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Mercaptopropionic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Mercaptopropionicacid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.