Läs mer
3-Mercaptopropionsyra, TRC
Produktkod. 30465992
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30465992 1 g
1 options
Produktkod. 30465992 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2570701G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Mercaptopropionic Acid
CAS 107-96-0
Molekylformel C3 H6 O2 S
Kvantitet 1 g
Synonym Propanoic acid, 3-mercapto- (9CI, ACI), 3-Mercaptopropanoic acid (ACI), Propionic acid, 3-mercapto- (8CI), Propionic acid, β-mercapto- (4CI), 2-Mercaptoethanecarboxylic acid, 3-Mercaptopropionic acid, 3-Sulfanylpropanoic acid, 3-Thiopropanoic acid, 3-Thiopropionic acid, BMPA, BMPA (thiol), Mercaptopropionic acid, MeSH ID: D015097, MPA, NSC 437, NSC 45157, R 013140, Thiohydracrylic acid, β-Mercaptopropanoic acid, β-Mercaptopropionic acid, β-Thiopropionic acid
InChI formel InChI=1S/C3H6O2S/c4-3(5)1-2-6/h6H,1-2H2,(H,4,5)
LEDER OC(=O)CCS
IUPAC-namn 3-sulfanylpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 106.14
Formel vikt 106.0089