Läs mer
(3-Mercaptopropyl)methyldimethoxysilane, 95%
Produktkod. 11324598
Change view
Kvantitet:
10 mL
50 mL
250 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
10ml
250ml
50ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324598 50 mL 50ml
11344598 10 mL 10ml
11354598 250 mL 250ml
11334598 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11324598 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042426.AD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 31001-77-1 | C6H16O2SSi | 180.337 g/mol
(3-Mercaptopropyl)metyldimetoxisilan används som kopplingsmedel för att förbättra vidhäftningen av svavelhärdade elastomerer (polysulfid, polyuretan tätningsmedel) till oorganiska fyllmedel (såsom kiseldioxid, glas, lera, glimmer), glasfiber och ytor. Det används också som en förbehandling av mineraler eller tillsätts vid blandningstillfället och för att förbättra lågt rullmotstånd i kiseldioxidförstärkta däckslitbaneblandningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 31001-77-1
Molekylformel C6H16O2SSi
Molekylvikt (g/mol) 180.337
MDL-nummer MFCD00053923
InChI-nyckel IKYAJDOSWUATPI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-mercaptopropylmethyldimethoxysilane, 3-mercaptopropylmethyldimethoxy silane, 3-dimethoxymethylsilyl-1-propanethiol, 3-mercaptopropyl methyldimethoxysilane, dimethoxy-3-mercaptopropyl methylsilane, 3-dimethoxy methyl silyl propane-1-thiol, acmc-1aiak, ksc496q0j, 3-methyldimethoxysilyl propylmercaptan
PubChem CID 2759524
IUPAC-namn 3-[dimetoxi(metyl)silyl]propan-1-tiol
LEDER CO[Si](C)(CCCS)OC
Specifikationer
Kokpunkt 96°C (30mmHg)
Kemiskt namn eller material (3-Mercaptopropyl)methyldimethoxysilane
Färg Färglös
Fysisk form Vätska
Kvantitet 50 mL
Linjär formel HSCH2CH2CH2Si(OCH3)2CH3
Flampunkt 93°C (199°F)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 180.34
Procent renhet 95%
Brytningsindex 1.45
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 1.000 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.