Läs mer
(3-Mercaptopropyl)triethoxysilane, 94%
Produktkod. 11494687
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11494687 25 g 25g
11404697 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11494687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21191.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14814-09-6 | C9H22O3SSi | 238.417 g/mol
Det kan förbättra egenskaperna hos den mineralfyllda elastomeren, inklusive modul, drag- och rivhållfasthet, värmeuppbyggnad, nötningsbeständighet, spänst. Den kan användas som en förbehandling av mineraler eller tillsättas vid blandningstillfället. Mineralförstärkta gummin som skosulor, rullar, hjul, vita sidoväggar, tråd- och kabelisolering är det vanligaste fallet (3-Mercaptopropyl)trietoxisilan som kan användas i. Den finner också att den används som mellanprodukt, vid tillverkning av polymerer och däck och som laboratoriereagens.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det kan förbättra egenskaperna hos den mineralfyllda elastomeren, inklusive modul, drag- och rivhållfasthet, värmeuppbyggnad, nötningsbeständighet, spänst. Den kan användas som en förbehandling av mineraler eller tillsättas vid blandningstillfället. Mineralförstärkta gummin som skosulor, rullar, hjul, vita sidoväggar, tråd- och kabelisolering är det vanligaste fallet (3-Mercaptopropyl)trietoxisilan som kan användas i. Den finner också att den används som mellanprodukt, vid tillverkning av polymerer och däck och som laboratoriereagens.
Löslighet Hydrolyserar långsamt i
vatten.
Anteckningar
Air& fuktkänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, luft och vatten/fukt. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14814-09-6
Molekylformel C9H22O3SSi
Molekylvikt (g/mol) 238.417
MDL-nummer MFCD00053924
InChI-nyckel DCQBZYNUSLHVJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-mercaptopropyltriethoxysilane, 3-mercaptopropyl triethoxysilane, 3-triethoxysilyl propane-1-thiol, 1-propanethiol, 3-triethoxysilyl, 3-triethoxysilyl propanethiol, unii-z069rx894n, triethoxy 3-mercaptopropyl silane, 3-triethoxysilyl propyl mercaptan, gamma-mercaptopropyl triethoxysilane, silane, 3-mercaptopropyl triethoxy
PubChem CID 84658
IUPAC-namn 3-trietoxisilylpropan-1-tiol
LEDER CCO[Si](CCCS)(OCC)OCC
Specifikationer
Kokpunkt 210°C
Kemiskt namn eller material (3-Mercaptopropyl)triethoxysilane
Kvantitet 25 g
Linjär formel (CH3CH2O)3Si(CH2)3SH
Beilstein 2039575
Flampunkt 88°C (190°F)
Löslighetsinformation Hydrolyzes slowly in water.
Formel vikt 238.42
Procent renhet 94%
Odör Unpleasant
Brytningsindex 1.437
Känslighet Air and moisture sensitive
Densitet 0.98
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (3-Mercaptopropyl)triethoxysilane
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (3-Mercaptopropyl)triethoxysilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.