Läs mer
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane, 85%, Tech.
Produktkod. 10219273 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10219273 250 g Glasflaska 250g
10524121 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10219273 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 174652500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4420-74-0 | C6H16O3SSi | 196.34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4420-74-0
Molekylformel C6H16O3SSi
Molekylvikt (g/mol) 196.34
MDL-nummer MFCD00004901
InChI-nyckel UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxysilylpropanethiol, 3-mercaptopropyltrimethoxysilane, 3-mercaptopropyl trimethoxysilane, 1-propanethiol, 3-trimethoxysilyl, silquest a 189, 3-trimethoxysilyl propanethiol, prosil 196, silane a 189, union carbide a-189, sila-ace s 810
PubChem CID 20473
IUPAC-namn 3-trimetoxisilylpropan-1-tiol
LEDER CO[Si](CCCS)(OC)OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0500g/mL, 1.05
Kokpunkt 215°C
Flampunkt 88°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 80% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HSCH2CH2CH2Si(OCH3)3
Brytningsindex 1.4410 to 1.443
Kvantitet 250 g
Beilstein 10, 148A
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,isopropanol,,mineral spirits,acetone,benzene,toluene and,xylene
Viskositet 2 mPa.s ( 20°C)
Formel vikt 196.34
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.