Läs mer
(3-Mercaptopropyl)trimetoxysilan, 95 %
Produktkod. 11480148
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480148 25 g 25g
11490148 100 g 100g
11400158 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11480148 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23726.14
 Begränsad artikel
I lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 4420-74-0 | C6H16O3SSi | 196,336 g/mol
(3-merkaptopropyl)trimetoxisilan används som en täckmolekyl för nanokristaller av kadmiumsulfid. Det används vid framställning av flerväggiga kolnanorör och tvåskiktsmodifierad guldelektrod. Det fungerar som en länkmolekyl som används vid framställning av guldflerskikt och som ett molekylärt bindemedel vid tillverkning av ångavsatta guldelektroder på glassubstrat. Det används också som en prekursor för kiseldioxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(3-merkaptopropyl)trimetoxisilan används som en täckmolekyl för nanokristaller av kadmiumsulfid. Det används vid framställning av flerväggiga kolnanorör och tvåskiktsmodifierad guldelektrod. Det fungerar som en länkmolekyl som används vid framställning av guldflerskikt och som ett molekylärt bindemedel vid tillverkning av ångavsatta guldelektroder på glassubstrat. Det används också som en prekursor för kiseldioxid.
Löslighet Blandbar med metanol, etanol
, isopropanol, aceton, bensen, toluen och xylen.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, alkoholer och vatten. Sönderdelas i vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4420-74-0
Molekylformel C6H16O3SSi
Molekylvikt (g/mol) 196.336
MDL-nummer MFCD00004901
InChI-nyckel UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxysilylpropanethiol, 3-mercaptopropyltrimethoxysilane, 3-mercaptopropyl trimethoxysilane, 1-propanethiol, 3-trimethoxysilyl, silquest a 189, 3-trimethoxysilyl propanethiol, prosil 196, silane a 189, union carbide a-189, sila-ace s 810
PubChem CID 20473
IUPAC-namn 3-trimetoxisilylpropan-1-tiol
LEDER CO[Si](CCCS)(OC)OC
Spezifikation
Kokpunkt 213 °C till 215 °C
Kemiskt namn eller material (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Smältpunkt <-50 °C
Kvantitet 25 g
Flampunkt 96 °C (204 °F)
Brytningsindex 1.443
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Densitet 1.05
Linjär formel (CH3O)3Si(CH2)3SH
UN-nummer UN3082
Beilstein 2038119
Löslighetsinformation Blandbar med metanol, etanol, isopropanol, aceton, bensen, toluen och xylen.
Formel vikt 196.34
Procent renhet 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Signalwort
  • Varning
Gefahrenkategorie
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Sicherheitshinweis
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Mercaptopropyltrimethoxysilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.