Läs mer
(3-Mercaptopropyl)trimetoxysilan, 95 %
Produktkod. 11490148
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11490148 100 g 100g
11480148 25 g 25g
11400158 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11490148 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23726.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1014.90 SEK
    805.65 SEK / 100g
    Save 209.25 SEK
    20% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
CAS: 4420-74-0 | C6H16O3SSi | 196,336 g/mol
(3-merkaptopropyl)trimetoxisilan används som en täckmolekyl för nanokristaller av kadmiumsulfid. Det används vid framställning av flerväggiga kolnanorör och tvåskiktsmodifierad guldelektrod. Det fungerar som en länkmolekyl som används vid framställning av guldflerskikt och som ett molekylärt bindemedel vid tillverkning av ångavsatta guldelektroder på glassubstrat. Det används också som en prekursor för kiseldioxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(3-merkaptopropyl)trimetoxisilan används som en täckmolekyl för nanokristaller av kadmiumsulfid. Det används vid framställning av flerväggiga kolnanorör och tvåskiktsmodifierad guldelektrod. Det fungerar som en länkmolekyl som används vid framställning av guldflerskikt och som ett molekylärt bindemedel vid tillverkning av ångavsatta guldelektroder på glassubstrat. Det används också som en prekursor för kiseldioxid.
Löslighet Blandbar med metanol, etanol
, isopropanol, aceton, bensen, toluen och xylen.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, alkoholer och vatten. Sönderdelas i vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4420-74-0
Molekylformel C6H16O3SSi
Molekylvikt (g/mol) 196.336
MDL-nummer MFCD00004901
InChI-nyckel UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxysilylpropanethiol, 3-mercaptopropyltrimethoxysilane, 3-mercaptopropyl trimethoxysilane, 1-propanethiol, 3-trimethoxysilyl, silquest a 189, 3-trimethoxysilyl propanethiol, prosil 196, silane a 189, union carbide a-189, sila-ace s 810
PubChem CID 20473
IUPAC-namn 3-trimetoxisilylpropan-1-tiol
LEDER CO[Si](CCCS)(OC)OC
Tekniske data
Kokpunkt 213 °C till 215 °C
Kemiskt namn eller material (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Smältpunkt <-50 °C
Kvantitet 100 g
Flampunkt 96 °C (204 °F)
Brytningsindex 1.443
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Densitet 1.05
Linjär formel (CH3O)3Si(CH2)3SH
UN-nummer UN3082
Beilstein 2038119
Löslighetsinformation Blandbar med metanol, etanol, isopropanol, aceton, bensen, toluen och xylen.
Formel vikt 196.34
Procent renhet 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Signalord
  • Varning
Farekategori
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faresætning
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Sikkerhedssætning
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Mercaptopropyltrimethoxysilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.