Läs mer
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane, 95%
Produktkod. p-7027173
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 11480148
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23726.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 4420-74-0 | C6H16O3SSi | 196.336 g/mol
(3-merkaptopropyl)trimetoxisilan används som en täckmolekyl för nanokristaller av kadmiumsulfid. Det används vid framställning av flerväggiga kolnanorör och tvåskiktsmodifierad guldelektrod. Det fungerar som en länkmolekyl som används vid framställning av guldflerskikt och som ett molekylärt bindemedel vid tillverkning av ångavsatta guldelektroder på glassubstrat. Det används också som en prekursor för kiseldioxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(3-merkaptopropyl)trimetoxisilan används som en täckmolekyl för nanokristaller av kadmiumsulfid. Det används vid framställning av flerväggiga kolnanorör och tvåskiktsmodifierad guldelektrod. Det fungerar som en länkmolekyl som används vid framställning av guldflerskikt och som ett molekylärt bindemedel vid tillverkning av ångavsatta guldelektroder på glassubstrat. Det används också som en prekursor för kiseldioxid.
Löslighet Blandbar med metanol, etanol
, isopropanol, aceton, bensen, toluen och xylen.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror, alkoholer och vatten. Sönderdelas i vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4420-74-0
Molekylformel C6H16O3SSi
Molekylvikt (g/mol) 196.336
MDL-nummer MFCD00004901
InChI-nyckel UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoxysilylpropanethiol, 3-mercaptopropyltrimethoxysilane, 3-mercaptopropyl trimethoxysilane, 1-propanethiol, 3-trimethoxysilyl, silquest a 189, 3-trimethoxysilyl propanethiol, prosil 196, silane a 189, union carbide a-189, sila-ace s 810
PubChem CID 20473
IUPAC-namn 3-trimetoxisilylpropan-1-tiol
LEDER CO[Si](CCCS)(OC)OC
Specifikationer
Kokpunkt 213°C to 215°C
Kemiskt namn eller material (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Smältpunkt <-50°C
Kvantitet 25 g
Linjär formel (CH3O)3Si(CH2)3SH
UN-nummer UN3082
Beilstein 2038119
Flampunkt 96°C (204°F)
Löslighetsinformation Miscible with methanol,ethanol,isopropanol,acetone,benzene,toluene and xylene.
Formel vikt 196.34
Procent renhet 95%
Brytningsindex 1.443
Känslighet Air and moisture sensitive
Densitet 1.05
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: 3-Mercaptopropyltrimethoxysilane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.