Läs mer
3-Mesityl-2-oxo-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-ol(Spiromesifen Metabolite M01), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Spiromesifen-alcohol |
| CAS | 148476-30-6 |
| Molekylformel | C17 H20 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 4-Hydroxy-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-2-one, 3-Mesityl-2-oxo-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-4-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20O3/c1-10-8-11(2)13(12(3)9-10)14-15(18)17(20-16(14)19)6-4-5-7-17/h8-9,18H,4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | Cc1cc(C)c(C2=C(O)C3(CCCC3)OC2=O)c(C)c1 |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-3-(2,4,6-trimethylphenyl)-1-oxaspiro[4.4]non-3-en-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 272.34 |
| Formel vikt | 272.1412 |