Läs mer
3-(Metalyloxi)propyltrimoxisilian, 97 %
Produktkod. 15493157
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15493157 50 g 50g
11385119 100 g 100g
15403167 250 g 250g
11395119 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15493157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17714.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2530-85-0 | C10H20O5Si | 248,35 g/mol
3-(Metakryloyloxi)propyltrimetoxisilan (MPS) fungerar som en funktionell sammonomer, som används för att framställa polystyrenlatex med silanol genom emulsionspolymerisation. Det används vid framställning av polymerer i kombination med andra monomerer som vinylacetat, akrylsyra och metylakrylsyra som används i beläggning, lim och tätningsmedel, vilket ger utmärkt vidhäftning och hållbarhet. Kompositmaterialen gjorda av omättad polyester genom att använda MPS förbättrar de mekaniska egenskaperna.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-(Metakryloyloxi)propyltrimetoxisilan (MPS) fungerar som en funktionell sammonomer, som används för att framställa polystyrenlatex med silanol genom emulsionspolymerisation. Det används vid framställning av polymerer i kombination med andra monomerer som vinylacetat, akrylsyra och metylakrylsyra som används i beläggning, lim och tätningsmedel, vilket ger utmärkt vidhäftning och hållbarhet. Kompositmaterialen gjorda av omättad polyester genom att använda MPS förbättrar de mekaniska egenskaperna.
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2530-85-0
Molekylformel C10H20O5Si
Molekylvikt (g/mol) 248.35
MDL-nummer MFCD00008593
InChI-nyckel XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-trimethoxysilyl propyl methacrylate, 3-methacryloxypropyltrimethoxysilane, methacryloxypropyltrimethoxysilane, dynasylan memo, silicone a-174, union carbide a-174, mops-m, silane a-174, nuca 174, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 3-trimethoxysilyl propyl ester
PubChem CID 17318
IUPAC-namn 3-trimetoxisilylpropyl-2-metylprop-2-enoat
Specifikationer
Kokpunkt 190 °C
Kemiskt namn eller material 3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane
Kvantitet 50 g
Beilstein 1952435
Flampunkt 92 °C
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
LEDER CO[Si](CCCOC(=O)C(C)=C)(OC)OC
Formel vikt 248.35
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.431
Känslighet Känslig för fukt
Densitet 1.045
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.