Läs mer
3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane, 98%
Produktkod. 11389325
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11389325 100 g 100g
11369325 5 g 5g
11379325 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11389325 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16682.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17096-07-0 | C16H38O5Si4 | 422.815 g/mol
3-(Metakryloyloxi)propyltris(trimetylsiloxi)silan fungerar som en tetrametylsilan-skyddad silikatförening som används för proteomikforskning. Det används också som ett silankopplingsmedel, silanadhesionspromotor, silanhydrofoberingsmedel, silandispergeringsmedel och silantvärbindningsmedel. Den används också som silanfuktavskiljare, polypropenkatalysator, silikatstabilisator, polyuretanändkapslingsilan, silantorkmedel, silanhärdare och silanförstärkare. Vidare fungerar det som ett silyleringsmedel, silanreducerande medel, silylbyggsten och syntoner i syntetisk kemi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3-(metakryloyloxi)propyltris(trimetylsiloxi)silan fungerar som en tetrametylsilan-skyddad silikatförening som används för proteomikforskning. Det används också som ett silankopplingsmedel, silanadhesionspromotor, silanhydrofoberingsmedel, silandispergeringsmedel och silantvärbindningsmedel. Den används också som silanfuktavskiljare, polypropenkatalysator, silikatstabilisator, polyuretanändkapslingsilan, silantorkmedel, silanhärdare och silanförstärkare. Vidare fungerar det som ett silyleringsmedel, silanreducerande medel, silylbyggsten och syntoner i syntetisk kemi.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibelt med starkt oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17096-07-0
Molekylformel C16H38O5Si4
Molekylvikt (g/mol) 422.815
MDL-nummer MFCD00053871
InChI-nyckel BESKSSIEODQWBP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methacryloyloxy propyltris trimethylsiloxy silane, 3-tris trimethylsiloxy silyl propyl methacrylate, 3-1,1,1,5,5,5-hexamethyl-3-trimethylsilyl oxy trisiloxan-3-yl propyl methacrylate, unii-d32s78j7t8, 3-methacryloyloxypropyl tris trimethylsiloxy silane, 3-methacryloxypropyltris trimethylsiloxy silane, 3-tris trimethylsilyloxy silyl propyl methacrylate, methacryloxypropyltris trimethylsiloxy silane, 3-3,3,3-trimethyl-1,1-bis trimethylsilyl oxy disiloxanyl propyl methacrylate
PubChem CID 123371
IUPAC-namn 3-tris(trimetylsilyloxi)silylpropyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(=C)C(=O)OCCC[Si](O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kokpunkt 112°C to 115°C (0.2mmHg)
Kemiskt namn eller material 3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane
Kvantitet 100 g
Flampunkt 201°C (393°F)
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 422.82
Procent renhet 98%
Brytningsindex 1.4175
Densitet 0.93
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(Methacryloyloxy)propyltris(trimethylsiloxy)silane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.