missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methanesulfinylpropan-1-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methanesulfinylpropan-1-amine |
| CAS | 196200-06-3 |
| Molekylformel | C4 H11 N O S |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3-(Methylsulfinyl)-1-propanamine, ()-3-(Methylsulfinyl)propylamine, 3-Aminopropyl Methyl Sulfoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C4H11NOS/c1-7(6)4-2-3-5/h2-5H2,1H3 |
| LEDER | CS(=O)CCCN |
| IUPAC-namn | 3-methylsulfinylpropan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.201 |
| Formel vikt | 121.056 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?