Läs mer
3-Methanethiosulfonyl-N,N-dimethylpropionamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methanethiosulfonyl-N,N-dimethylpropionamide |
| CAS | 359436-82-1 |
| Molekylformel | C6 H13 N O3 S2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO3S2/c1-7(2)6(8)4-5-11-12(3,9)10/h4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | CN(C)C(=O)CCSS(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-3-methylsulfonylsulfanylpropanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 211.3 |
| Formel vikt | 211.0337 |