Läs mer
3-metoxi-1,2-propandiol, 98 %
Produktkod. 10214851 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10214851 1 g Glasflaska 1g
10557431 5 g Glasflaska 5g
10791145 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10214851 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 338390010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 623-39-2 | C4H10O3 | 106,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-39-2
Molekylformel C4H10O3
Molekylvikt (g/mol) 106.12
MDL-nummer MFCD00004719
InChI-nyckel PSJBSUHYCGQTHZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methoxy-1,2-propanediol, 1,2-propanediol, 3-methoxy, 1-o-methylglycerol, glycerol 1-monomethyl ether, glycerin-alpha-monomethyl ether, glycerin-.alpha.-monomethyl ether, glycerin methyl ether, 3-methoxypropan-1,2-diol, 1-o-methyl-rac-glycerol, acmc-1bhm7
PubChem CID 92822
IUPAC-namn 3-metoxipropan-1,2-diol
LEDER COCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxy-1, 2-propanediol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 1.1200g/mL, 1.12
Kokpunkt 133 °C (35,0 mmHg)
Flampunkt >110 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H3COCH2CH(OH)CH2OH
Brytningsindex 1,4430 till 1,445
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i vatten
Formel vikt 106.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.