Läs mer
3-metoxi-1,2-propandiol, TRC
Produktkod. 17928314
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17928314 1 g
17989064 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17928314 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2665401G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-39-2
Molekylformel C4 H10 O3
Molekylvikt (g/mol) 106.12
Synonym 1-Methoxy-2,3-propanediol, 3-Methoxy-1,2-dihydroxypropane, Glycerin-α-monomethyl ether, Glycerol 1-monomethyl ether, NSC 6752
IUPAC-namn 3-metoxipropan-1,2-diol
LEDER COCC(O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxy-1,2-propanediol
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H10O3/c1-7-3-4(6)2-5/h4-6H,2-3H2,1H3
Formel vikt 106.063