Läs mer
3-Methoxy-1-butanol, 99%
Produktkod. 10255220 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10255220 100 mL Glasflaska 100ml
10295170 1 L Glasflaska 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10255220 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 125791000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2517-43-3 | C5H12O2 | 104.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2517-43-3
Molekylformel C5H12O2
Molekylvikt (g/mol) 104.15
MDL-nummer MFCD00002931
InChI-nyckel JSGVZVOGOQILFM-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-methoxy-1-butanol, 3-methoxybutanol, 1-butanol, 3-methoxy, methoxybutanol, ccris 8976, 1-butanol, 3-methoxy-,-, 1-butanol, 3-methoxy-, r, 3-methoxy-butanol, 3-methoxybutane-1-ol, 3-methoxybutyl alcohol
PubChem CID 17291
IUPAC-namn 3-metoxibutan-1-ol
LEDER COC(C)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxy-1-butanol
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -85.0°C
Färg Färglös
Densitet 0.9200g/mL, 0.92
Kokpunkt 161.0°C
Flampunkt 46°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3CH(OCH3)CH2CH2OH
Brytningsindex 1.4150 to 1.4165
Kvantitet 100 mL
UN-nummer 1987
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formel vikt 104.15
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methoxy-1-butanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.