Läs mer
3-metoxi-1-propanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11964731 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11964731
Brand: Thermo Scientific Acros 137150500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 1589-49-7 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1589-49-7
Molekylformel C4H10O2
Molekylvikt (g/mol) 90.12
InChI-nyckel JDFDHBSESGTDAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-1-propanol, 1-propanol, 3-methoxy, 3-methoxypropanol, trimethylene glycol monomethyl ether, beta-pgme, 1,3-propanediol monomethyl ether, unii-oak281wz1p, propylene glycol monomethyl ether, beta, oak281wz1p, mpol
PubChem CID 74116
IUPAC-namn 3-metoxipropan-1-ol
LEDER COCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxy-1-propanol
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 0.9420g/mL, 0.942
Kokpunkt 149.0°C to 150.0°C
Flampunkt 38°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3O(CH2)3OH
Brytningsindex 1.4120 to 1.4140 (20°C, 589nm)
Kvantitet 50 g
Formel vikt 90.12
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methoxy-1-propanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.