missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methoxy-18-methyl-1,3,5(10)-estratrien-17Beta-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxy-18-methyl-1,3,5(10)-estratrien-17beta-ol |
| CAS | 3625-82-9 |
| Molekylformel | C20H28O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 3-Methoxy-13beta-ethyl-1,3,5(10)-gonatrien-17beta-ol, 13-Ethyl-3-methoxygona-1,3,5(10)-trien-17beta-ol, (17beta)-13-Ethyl-3-methoxygona-1,3,5(10)-trien-17-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H28O2/c1-3-20-11-10-16-15-7-5-14(22-2)12-13(15)4-6-17(16)18(20)8-9-19(20)21/h5,7,12,16-19,21H,3-4,6,8-11H2,1-2H3/t16-,17-,18+,19+,20+/m1/s1 |
| LEDER | CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OC)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| IUPAC-namn | (8R,9S,13S,14S,17S)-13-ethyl-3-methoxy-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.44 |
| Formel vikt | 300.2089 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?