Läs mer
3-Methoxy-2(1H)-pyridone, 97%
Produktkod. 11966301 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11966301 5 g Glass Bottle 5g
11791191 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11966301 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 163540050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 20928-63-6 | C6H7NO2 | 125.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20928-63-6
Molekylformel C6H7NO2
Molekylvikt (g/mol) 125.13
MDL-nummer MFCD00006015
InChI-nyckel LKIMDXQLHFCXQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxypyridin-2-ol, 2-hydroxy-3-methoxypyridine, 3-methoxy-2 1h-pyridone, 2 1h-pyridinone, 3-methoxy, 3-methoxypyridin-2 1h-one, 3-methoxypyridin-2-one, 3-methoxy-2-pyridone, 2-pyridinol, 3-methoxy, 3-methoxy-2-hydroxypyridine, methyloxypyridon
PubChem CID 88731
IUPAC-namn 3-methoxy-1H-pyridin-2-one
LEDER COC1=CC=CNC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxy-2(1H)-pyridone
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 113.0°C to 115.0°C
Färg White to Brown
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass Bottle
Kvantitet 5 g
Formel vikt 125.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methoxy-2(1H)-pyridone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.