missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Methoxy-2',4',6',4-tetrahydroxychalcone (>80%), TRC

Artikelnummer. 30465410
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30465410 250 mg
30467267 50 mg
30471750 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30465410 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM269613250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 52218-19-6
Molekylformel C16H14O6
Molekylvikt (g/mol) 302.28
Synonym 2',4,4',6'-Tetrahydroxy-3-methoxychalcone, 3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)-2-propen-1-one
IUPAC-namn 3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-(2,4,6-trihydroxyphenyl)prop-2-en-1-one
LEDER COc1cc(C=CC(=O)c2c(O)cc(O)cc2O)ccc1O

Spezifikation

Kemiskt namn eller material 3-Methoxy-2',4',6',4-tetrahydroxychalcone
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14O6/c1-22-15-6-9(2-4-11(15)18)3-5-12(19)16-13(20)7-10(17)8-14(16)21/h2-8,17-18,20-21H,1H3
Formel vikt 302.079
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.