Läs mer
3-Methoxy-2-aminobenzamide, TRC
Produktkod. 30483965
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
30483965 5 mg
1 options
Produktkod. 30483965 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2608355MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxy-2-aminobenzamide
CAS 106782-78-9
Molekylformel C8H10N2O2
Kvantitet 5 mg
Synonym 2-Amino-m-anisamide, 2-Amino-3-methoxy-benzamide
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O2/c1-12-6-4-2-3-5(7(6)9)8(10)11/h2-4H,9H2,1H3,(H2,10,11)
LEDER COc1cccc(C(=O)N)c1N
IUPAC-namn 2-amino-3-methoxybenzamide
Molekylvikt (g/mol) 166.18
Formel vikt 166.0742