Läs mer
3-metoxi-2-metyl-N-fenylbensamid-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxy-2-methyl-d3-N-phenylbenzamide |
| CAS | 1020719-60-1 |
| Molekylformel | C15 2H3 H12 N O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NO2/c1-11-13(9-6-10-14(11)18-2)15(17)16-12-7-4-3-5-8-12/h3-10H,1-2H3,(H,16,17)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])c1c(OC)cccc1C(=O)Nc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | 3-metoxi-N-fenyl-2-(trideuteriometyl)bensamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.3 |
| Formel vikt | 244.1291 |