Läs mer
3-metoxi-2-metyl-N-fenylbensamid-d3, TRC
Produktkod. 30468447
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30468447 100 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30468447 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM264602100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxy-2-methyl-d3-N-phenylbenzamide
CAS 1020719-60-1
Molekylformel C15 2H3 H12 N O2
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H15NO2/c1-11-13(9-6-10-14(11)18-2)15(17)16-12-7-4-3-5-8-12/h3-10H,1-2H3,(H,16,17)/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])c1c(OC)cccc1C(=O)Nc2ccccc2
IUPAC-namn 3-metoxi-N-fenyl-2-(trideuteriometyl)bensamid
Molekylvikt (g/mol) 244.3
Formel vikt 244.1291