missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-Methoxy-2-methylaniline, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methoxy-2-methylaniline |
| CAS | 19500-02-8 |
| Molekylformel | C8 H11 N O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Methoxy-2-methylaniline;Benzenamine, 3-methoxy-2-methyl-, m-Anisidine, 2-methyl- (8CI), 3-Methoxy-2-methylbenzenamine, 1-Methoxy-2-methyl-3-aminobenzene, 2-Methoxy-6-aminotoluene, 2-Methyl-3-methoxyaniline, 3-Amino-1-methoxy-2-methylbenzene, 3-Methoxy-2-methylaniline, 3-Methoxy-2-methylphenylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO/c1-6-7(9)4-3-5-8(6)10-2/h3-5H,9H2,1-2H3 |
| LEDER | COc1cccc(N)c1C |
| IUPAC-namn | 3-methoxy-2-methylaniline |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.179 |
| Formel vikt | 137.084 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?