Läs mer
3-metoxi-2-metylbensoesyra, 97 %
Produktkod. 11329505
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11329505 50 g 50g
11319505 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11329505 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18729.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
CAS: 55289-06-0 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
3-metoxi-2-metylbensoesyra används som en Corey-Bakshi-Shibata-oxazaborolidinkatalysator för asymmetrisk reduktion och asymmetrisk syntes. Det används för den asymmetriska reduktionen av prokirala ketoner. Andra tillämpningar inkluderar enantioselektiv syntes avα -hydroxisyror,α -aminosyror, C2-symmetriska ferrocenyldioler och propargylalkoholer. Det används också för att desymmetrisera reduktion som leder till (S)-4-hydroxicyklohexenon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
3-metoxi-2-metylbensoesyra används som en Corey-Bakshi-Shibata-oxazaborolidinkatalysator för asymmetrisk reduktion och asymmetrisk syntes. Det används för den asymmetriska reduktionen av prokirala ketoner. Andra tillämpningar inkluderar enantioselektiv syntes avα -hydroxisyror,α -aminosyror, C2-symmetriska ferrocenyldioler och propargylalkoholer. Det används också för att desymmetrisera reduktion som leder till (S)-4-hydroxicyklohexenon.
Löslighet
Löslig i metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55289-06-0
Molekylformel C9H10O3
Molekylvikt (g/mol) 166.18
MDL-nummer MFCD02094039
InChI-nyckel JPCISVSOTKMFPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-o-toluic acid, 2-methyl-m-anisic acid, 3-methoxy-2-methyl-benzoic acid, 3-methoxy-2-methylbenzoicacid, benzoic acid, 3-methoxy-2-methyl, 2-methyl-3-methoxybenzoic acid, pubchem4976, acmc-209lm1, ksc269c9h, 2-methyl-3-methoxy-benzoic acid
PubChem CID 7021483
IUPAC-namn 3-metoxi-2-metylbensoesyra
LEDER COC1=CC=CC(C(O)=O)=C1C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxy-2-methylbenzoic acid
Kvantitet 50 g
Beilstein 510395
Löslighetsinformation Löslig i metanol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 166.18
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.