Läs mer
3-metoxi-2-metylbensoesyra, TRC
Produktkod. 30477155
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30477155 1 g
1 options
Produktkod. 30477155 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3298531G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxy-2-methylbenzoic acid
CAS 55289-06-0
Molekylformel C9H10O3
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H10O3/c1-6-7(9(10)11)4-3-5-8(6)12-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
LEDER COc1cccc(C(=O)O)c1C
IUPAC-namn 3-metoxi-2-metylbensoesyra
Molekylvikt (g/mol) 166.17
Formel vikt 166.063