Läs mer
3-metoxi-2-nitrobensaldehyd, 97 %
Produktkod. 10754565 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10754565 5 g 5g
10536494 1 g 1g
10546494 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10754565 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 172670050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 53055-05-3 | C8H7NO4 | 181,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53055-05-3
Molekylformel C8H7NO4
Molekylvikt (g/mol) 181.15
MDL-nummer MFCD00007135
InChI-nyckel GDTUACILWWLIJF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 98867
IUPAC-namn 3-metoxi-2-nitrobensaldehyd
LEDER COC1=CC=CC(C=O)=C1[N+]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 97,0 °C till 101,0 °C
Färg Beige till vit eller gul
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3OC6H3(NO2)CHO
Kvantitet 5 g
Beilstein 08, 62
Synonym benzaldehyde, 3-methoxy-2-nitro, 3-methoxy-2-nitro-benzaldehyde, 2-nitro-3-methoxybenzaldehyde, pubchem13093, acmc-20agz4, 2-nitro-3-methoxy benzaldehyde, benzaldehyde,3-methoxy-2-nitro, 3-methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Formel vikt 181.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.