Läs mer
3-Methoxy-2-nitrobenzoic acid, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11392196
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11392196 1 g 1g
11302206 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11392196 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03531.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4920-80-3
Molekylformel C8H7NO5
Molekylvikt (g/mol) 197.146
MDL-nummer MFCD00007143
InChI-nyckel YMOMYSDAOXOCID-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-methoxy-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-3-methoxybenzoic acid, benzoic acid, 3-methoxy-2-nitro, 2-nitro-m-anisic acid, m-anisic acid, 2-nitro, 3-methoxy-2-nitrobenzoicacid, pubchem12905, acmc-1ao65, ksc238g2p
PubChem CID 78632
LEDER COC1=CC=CC(=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
Smältpunkt 255°C to 257°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 2214986
Formel vikt 197.15
Procent renhet 99%