Läs mer
3-Methoxy-2-nitropyridine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15416537
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15416537 100 g 100g
15406537 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15416537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33676.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20265-37-6
Molekylformel C6H6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 154.125
MDL-nummer MFCD00222276
InChI-nyckel LSXHCFSGOBFNDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-3-methoxypyridine, 3-methoxy-2-nitro-pyridine, 3-methoxy-2-nitropyridin, pyridine, 3-methoxy-2-nitro, pubchem3990, 2-nitro-2-methoxypyridine, acmc-209f7b, 3-methoxy-2-nitro pyridine, 3m2np, ksc494o8l
PubChem CID 556063
IUPAC-namn 3-methoxy-2-nitropyridine
LEDER COC1=C(N=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxy-2-nitropyridine
Smältpunkt 73°C to 76°C
Kvantitet 100 g
Formel vikt 154.12
Procent renhet 98%