Läs mer
3-Methoxy-2-nitropyridine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11986421 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11986421 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11986421 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 442090250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-Methoxy-2-nitropyridine
CAS 20265-37-6
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 75°C to 76°C
Färg Brown to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Molekylformel C6H6N2O3
Kvantitet 25 g
Synonym 2-nitro-3-methoxypyridine, 3-methoxy-2-nitro-pyridine, 3-methoxy-2-nitropyridin, pyridine, 3-methoxy-2-nitro, pubchem3990, 2-nitro-2-methoxypyridine, acmc-209f7b, 3-methoxy-2-nitro pyridine, 3m2np, ksc494o8l
InChI-nyckel LSXHCFSGOBFNDX-UHFFFAOYSA-N
LEDER COC1=C(N=CC=C1)[N+](=O)[O-]
IUPAC-namn 3-methoxy-2-nitropyridine
Molekylvikt (g/mol) 154.13
PubChem CID 556063
Formel vikt 154.13
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-Methoxy-2-nitropyridine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.